Principaux documents
KEY465197910
Key Organics / BIONET
N'-[3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2-yl]furan-2-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N'-[3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl]-2-furohydrazide
Inchi Code
1S/C14H9F3N4O2/c15-14(16,17)11-12(19-9-5-2-1-4-8(9)18-11)20-21-13(22)10-6-3-7-23-10/h1-7H,(H,19,20)(H,21,22)
Clé InChI
AQYIXSUKJYIPDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6M-015
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6M-015