Principaux documents
KEY465197804
Key Organics / BIONET
2-ethoxy-N-[(1E)-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethenyl]aniline
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
5 G
4 670,80 €
Réf. du fournisseur: 6J-076-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
5 G
4 670,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6J-076-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethoxy-N-[(E)-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethenyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-3-16-10-7-5-4-6-9(10)12-11(17-2)8-13(14)15/h4-8,12H,3H2,1-2H3/b11-8+
Clé InChI
HEXHANQDPJNWJT-DHZHZOJOSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-076
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-076