Principaux documents
KEY465197796
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-{[(3,5-dichlorophenyl)amino]methylidene}propanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.18
Numéro MDL:
Iupac Name
diethyl 2-[(3,5-dichloroanilino)methylene]malonate
Inchi Code
1S/C14H15Cl2NO4/c1-3-20-13(18)12(14(19)21-4-2)8-17-11-6-9(15)5-10(16)7-11/h5-8,17H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PZLMHLRMNPZIET-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-056
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-056