Principaux documents
KEY465197450
Key Organics / BIONET
N-[(ethylcarbamothioyl)amino]-4-pentylcyclohexane-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.48
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-2-[(4-pentylcyclohexyl)carbonyl]hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C15H29N3OS/c1-3-5-6-7-12-8-10-13(11-9-12)14(19)17-18-15(20)16-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,18,20)
Clé InChI
ZUXMXDANWVWPIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-0281
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0281