Principaux documents
KEY465197243
Key Organics / BIONET
1-[(1Z)-2-(2,4-dinitrophenyl)cyclohexylidene]-2-phenylhydrazine
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
Réf. du fournisseur: 5R-0220-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.37
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 5R-0220-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1Z)-2-(2,4-dinitrophenyl)cyclohexanone phenylhydrazone
Inchi Code
1S/C18H18N4O4/c23-21(24)14-10-11-16(18(12-14)22(25)26)15-8-4-5-9-17(15)20-19-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-12,19-20H,4-5,8-9H2
Clé InChI
UTGZDHJXUXDWMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-0220
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-0220