Key Documents
KEY465197159
Key Organics / BIONET
2-[(E)-(phenylmethylidene)amino]thiophene-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[(E)-phenylmethylidene]amino}-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2S/c13-8-11-6-7-15-12(11)14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H/b14-9+
Clé InChI
JEYBJXWNEMEKFD-NTEUORMPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5N-827
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5N-827