Principaux documents
KEY465196979
Key Organics / BIONET
ethyl N-[(Z)-cyano[2-(3-methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]carbonyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.28
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (2Z)-2-cyano-2-[(3-methoxyphenyl)hydrazono]ethanoylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H14N4O4/c1-3-21-13(19)15-12(18)11(8-14)17-16-9-5-4-6-10(7-9)20-2/h4-7,16H,3H2,1-2H3,(H,15,18,19)/b17-11-
Clé InChI
FXHSFULFXBFMJI-BOPFTXTBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5K-905
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5K-905