KEY465196368
Key Organics / BIONET
[(4Z)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-ylidene]amino benzenesulfonate
Réf. du fournisseur: 4R-1327-500MG
577,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4R-1327-500MG
577,50 €
Iupac Name
N-(6,7-dihydrobenzofuran-4-yl)-O-(phenylsulfonyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C14H13NO4S/c16-20(17,11-5-2-1-3-6-11)19-15-13-7-4-8-14-12(13)9-10-18-14/h1-3,5-7,9-10,15H,4,8H2
Clé InChI
FQIWTGAMQQCSJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1327