KEY465195758
Key Organics / BIONET
N'-[(1Z)-1-amino-2-(pyridin-2-ylsulfanyl)ethylidene]-2-cyanoacetohydrazide
Réf. du fournisseur: 4F-041-500MG
628,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 4F-041-500MG
628,30 €
Iupac Name
(1Z)-N'-(cyanoacetyl)-2-(2-pyridinylsulfanyl)ethanehydrazonamide
Inchi Code
1S/C10H11N5OS/c11-5-4-9(16)15-14-8(12)7-17-10-3-1-2-6-13-10/h1-3,6-7,14H,4,12H2,(H,15,16)
Clé InChI
IKUCUXYXOAXAJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-041