Principaux documents
KEY465194990
Key Organics / BIONET
[2-(phenylsulfanyl)pyridin-3-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.29
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(phenylsulfanyl)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H11NOS/c14-9-10-5-4-8-13-12(10)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-8,14H,9H2
Clé InChI
AITNVOMCXOUNME-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3L-408S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-408S