Key Documents
KEY465194874
Key Organics / BIONET
N-[(1E)-2-(benzenesulfonyl)-2-nitroethenyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(E)-2-nitro-2-(phenylsulfonyl)ethenyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H12N2O4S/c17-16(18)14(11-15-12-7-3-1-4-8-12)21(19,20)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,15H/b14-11+
Clé InChI
TWLXXTZSFWTEKB-SDNWHVSQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3H-073
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3H-073