Principaux documents
KEY465194672
Key Organics / BIONET
methyl 2-(2-propyl-1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2-propyl-1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-3-4-12-14-10-7-9(8-13(15)16-2)5-6-11(10)17-12/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
HLPPBLJHJLURFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Y-5030
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-5030