Principaux documents
KEY465194242
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]furan-2-carbohydrazide
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
Réf. du fournisseur: 2P-092-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 2P-092-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N'-[(E)-(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]-2-furohydrazide
Inchi Code
1S/C15H12N4O2/c20-15(13-7-4-8-21-13)19-17-10-12-9-16-18-14(12)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H,16,18)(H,19,20)/b17-10+
Clé InChI
PDNRWPPOOJTTQC-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2P-092
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2P-092