Principaux documents
KEY465194215
Key Organics / BIONET
3-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-2,4-dihydroxybenzaldehyde
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
Réf. du fournisseur: 2N-764-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 2N-764-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,4-dichlorobenzyl)-2,4-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O3/c15-10-3-1-8(12(16)6-10)5-11-13(18)4-2-9(7-17)14(11)19/h1-4,6-7,18-19H,5H2
Clé InChI
IPSPQCYVIYGWQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2N-764
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2N-764