Principaux documents
KEY465193870
Key Organics / BIONET
N'-[(1E)-1-amino-2-(2,4-dichlorophenoxy)ethylidene]-2-cyanoacetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(1Z)-N'-(cyanoacetyl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)ethanehydrazonamide
Inchi Code
1S/C11H10Cl2N4O2/c12-7-1-2-9(8(13)5-7)19-6-10(15)16-17-11(18)3-4-14/h1-2,5-6,16H,3,15H2,(H,17,18)
Clé InChI
YLGWRFDGRDAPMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-023
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-023