Principaux documents
KEY465193342
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(3-chlorophenyl)methyl]-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
Réf. du fournisseur: 1P-529S-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.82
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 1P-529S-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(3-chlorobenzyl)-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H14ClNO3S/c1-22-17(21)12-5-6-15-14(8-12)19(16(20)10-23-15)9-11-3-2-4-13(18)7-11/h2-8H,9-10H2,1H3
Clé InChI
ZTQCDCQBHWFILG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-529S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-529S