Key Documents
KEY458252410
Key Organics / BIONET
3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-9(2,3)6-4-5(10)7(13-6)8(11)12/h4H,10H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
BJAABFBOAFWTKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-1665
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-1665