Principaux documents
KEY458251464
Key Organics / BIONET
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4/c1-10-4-9-5(2-7)6(10)3-8/h4H,1H3
Clé InChI
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-006
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-006