Principaux documents
KEY458251447
Key Organics / BIONET
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O4/c14-10(15)7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,14,15)
Clé InChI
YPKLOOQBMQJXKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1G-450S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1G-450S