Principaux documents
KEY458250953
Key Organics / BIONET
methyl 3-{5-[(E)-{[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]imino}methyl]furan-2-yl}thiophene-2-carboxylate
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
2 G
2 137,50 €
Réf. du fournisseur: 10D-002-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
2 G
2 137,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10D-002-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 3-[5-((E)-{[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]imino}methyl)-2-furyl]-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H13Cl2NO4S/c1-23-18(22)17-12(7-8-26-17)16-6-5-11(25-16)9-21-24-10-13-14(19)3-2-4-15(13)20/h2-9H,10H2,1H3/b21-9+
Clé InChI
MDENLERQLJBEOG-ZVBGSRNCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10D-002
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10D-002