Documents
KEY454861481
Key Organics / BIONET
[({3-chloro-8-oxa-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0�trideca-1(9),2,4,6-tetraen-5-yl}methyl)sulfanyl](ethoxy)methanethione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.87
Numéro MDL:
Pf
49 - 51
Iupac Name
S-((4-chloro-5,6,7,8-tetrahydrobenzofuro[2,3-d]pyrimidin-2-yl)methyl) O-ethyl carbonodithioate
Inchi Code
1S/C14H15ClN2O2S2/c1-2-18-14(20)21-7-10-16-12(15)11-8-5-3-4-6-9(8)19-13(11)17-10/h2-7H2,1H3
Clé InChI
BIXQLIVWNAJXPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-5007
Melting Point
49 - 51
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-5007