KEY448894156
Key Organics / BIONET
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Réf. du fournisseur: 2C-035-1G
116,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 2C-035-1G
116,80 €
Pf
154 - 156
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(13)12-11-6-5-9-3-2-4-10(9)7-11/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
WOYOJAPRKMBKEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2C-035