KEY432441987
Key Organics / BIONET
3-(3-aminopiperidin-1-yl)-1,2-dihydropyrazin-2-one hydrochloride
Réf. du fournisseur: BS-3627-1G
617,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: BS-3627-1G
617,80 €
Iupac Name
3-(3-aminopiperidin-1-yl)pyrazin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N4O.ClH/c10-7-2-1-5-13(6-7)8-9(14)12-4-3-11-8;/h3-4,7H,1-2,5-6,10H2,(H,12,14);1H
Clé InChI
NDIRSNYNCNDLTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3627