KEY432441947
Key Organics / BIONET
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-ol
Réf. du fournisseur: BS-3587-1G
617,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: BS-3587-1G
617,80 €
Iupac Name
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-7-11-9(14-12-7)6-4-3-5-10-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,13)
Clé InChI
UDGAXNOZEWPCHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3587