Principaux documents
KEY428412327
Key Organics / BIONET
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
500 MG
990,00 €
Réf. du fournisseur: CS-4160-500MG
990,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
990,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-4160-500MG
990,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-14-8-4-3-6(10(13)15-2)5-7(8)9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
OSJPAIKJBQLCSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4160
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4160