Principaux documents
KEY428412290
Key Organics / BIONET
2-methyl-1-nitroprop-1-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-nitro-1-propene
Inchi Code
1S/C4H7NO2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
Clé InChI
VXMMUDFDTWWSQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2012