Principaux documents
KEY428075784
Key Organics / BIONET
ethyl 2-bromo-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.09
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl bromo(diethoxyphosphoryl)acetate
Inchi Code
1S/C8H16BrO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
JTMDGKZDQVZDKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-7009
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-7009