Principaux documents
KEY424062477
Key Organics / BIONET
4-chloro-2-methyl-5-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]-2,3-dihydropyridazin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-5-((6-methylpyridin-3-yl)oxy)pyridazin-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C11H10ClN3O2/c1-7-3-4-8(5-13-7)17-9-6-14-15(2)11(16)10(9)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
MUKTWXROXPDQCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CK-0228
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CK-0228