Principaux documents
KEY411785499
Key Organics / BIONET
4-(2-bromopropanoyl)phenyl 2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-bromopropanoyl)phenyl pivalate
Inchi Code
1S/C14H17BrO3/c1-9(15)12(16)10-5-7-11(8-6-10)18-13(17)14(2,3)4/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
WCOJGOGSLIIZFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4685
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4685