Principaux documents
KEY407051129
Key Organics / BIONET
potassium trifluoro(5-formylthiophen-2-yl)boranuide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.05
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(5-formyl-2-thienyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H3BF3OS.K/c7-6(8,9)5-2-1-4(3-10)11-5;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
XERVPXDMNWPUFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2321
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2321