Principaux documents
KEY388711392
Key Organics / BIONET
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
500 MG
82,50 €
1 G
132,00 €
2 G
264,00 €
Réf. du fournisseur: BH-0717-500MG
82,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
82,50 €
1 G
132,00 €
2 G
264,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: BH-0717-500MG
82,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
161 - 163
Iupac Name
6-chloro-3,4-dihydro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8ClNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
QKDOVTGWTBEYMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BH-0717
Melting Point
161 - 163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BH-0717