Principaux documents
KEY387783366
Key Organics / BIONET
ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-4-11-8(10)7-9-5(2)6(3)12-7/h4H2,1-3H3
Clé InChI
SDDWDLQDWDNKSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CF-0746
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CF-0746