Principaux documents
KEY375227070
Key Organics / BIONET
(4-chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chloro-2-thienyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H6ClFOS/c12-8-5-10(15-6-8)11(14)7-1-3-9(13)4-2-7/h1-6H
Clé InChI
PQLUHQUMUFDKFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4427
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4427