Principaux documents
KEY375227057
Key Organics / BIONET
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O/c1-10-16(20)19-14-8-7-12(17)9-13(14)15(18-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
SATGIBNNISQKBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4406
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4406