Principaux documents
KEY371462911
Key Organics / BIONET
2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.22
Numéro MDL:
Pf
263C (Dec)
Iupac Name
2-(4-cyanoanilino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8N4O2/c13-7-8-1-3-9(4-2-8)15-12-14-6-5-10(16-12)11(17)18/h1-6H,(H,17,18)(H,14,15,16)
Clé InChI
LTAPRASFDZZNLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FG-0723
Melting Point
263C (Dec)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FG-0723