Principaux documents
KEY370561060
Key Organics / BIONET
(6-phenylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.02
Numéro MDL:
Iupac Name
6-phenyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H10BNO2/c14-12(15)10-6-7-11(13-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Clé InChI
XSQUPVXOENTCJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-2016
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-2016