KEY366276645
Key Organics / BIONET
N-[4-iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Réf. du fournisseur: CG-0711-500MG
208,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: CG-0711-500MG
208,30 €
Pf
143 - 145
Iupac Name
N-[4-iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3INO2/c1-5(15)14-7-3-2-6(13)4-8(7)16-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
VKFCCXQAJIOELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0711