Principaux documents
KEY366276636
Key Organics / BIONET
ethyl 2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.25
Numéro MDL:
Pf
136 - 137
Iupac Name
ethyl 2-nitro-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H13N3O4/c1-2-19-12(16)10(15(17)18)6-8-7-14-11-9(8)4-3-5-13-11/h3-5,7,10H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
CJIAGIZSWBOUQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0221
Melting Point
136 - 137
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0221