Principaux documents
KEY358812830
Key Organics / BIONET
1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.13
Numéro MDL:
Pf
111 - 113
Iupac Name
1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H9BrN4S/c7-5-9-10-6(12-5)11-3-1-8-2-4-11/h8H,1-4H2
Clé InChI
CTWJVUVCUIESTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AG-0032
Melting Point
111 - 113
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AG-0032