KEY358812823
Key Organics / BIONET
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Réf. du fournisseur: LF-0096-500MG
175,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: LF-0096-500MG
175,30 €
Pf
188 - 190
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
NRRQMEMDKNSMOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0096