Principaux documents
KEY343107508
Key Organics / BIONET
4-(3-formylthiophen-2-yl)benzonitrile
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
2 G
967,30 €
Réf. du fournisseur: MF-0734-500MG
298,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
2 G
967,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: MF-0734-500MG
298,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
102 - 104
Iupac Name
4-(3-formyl-2-thienyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H7NOS/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12-11(8-14)5-6-15-12/h1-6,8H
Clé InChI
ZCPXAGVEVGSWJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MF-0734
Melting Point
102 - 104
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MF-0734