Principaux documents
KEY320857068
Key Organics / BIONET
ethyl 3-amino-5-formyl-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.29
Numéro MDL:
Pf
158 - 160
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-formyl-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3S/c1-2-16-12(15)11-10(13)8-5-7(6-14)3-4-9(8)17-11/h3-6H,2,13H2,1H3
Clé InChI
HVEYBGLQTFAKTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CF-0719
Melting Point
158 - 160
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CF-0719