Principaux documents
KEY320857005
Key Organics / BIONET
2-(4-bromobutyl)-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
Réf. du fournisseur: 8Z-0205-500MG
298,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 8Z-0205-500MG
298,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-bromobutyl)-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-6-2-1-4-9-11(15)14-10-8(16-9)5-3-7-13-10/h3,5,7,9H,1-2,4,6H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
RIAUGVNGKLJHGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8Z-0205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8Z-0205