Principaux documents
KEY293014900
Key Organics / BIONET
methyl 2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.33
Numéro MDL:
Pf
98 - 100
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate
Inchi Code
1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3
Clé InChI
BEPLSLADXOJCBY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CE-0230
Melting Point
98 - 100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0230