Principaux documents
KEY293014881
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-[1-(4-chloro-2-formylphenyl)piperidin-3-yl]carbamate
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
2 G
495,00 €
5 G
1 114,50 €
10 G
1 980,00 €
Réf. du fournisseur: DE-0707-500MG
157,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
2 G
495,00 €
5 G
1 114,50 €
10 G
1 980,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.83
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: DE-0707-500MG
157,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
111 - 113
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-chloro-2-formylphenyl)-3-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H23ClN2O3/c1-17(2,3)23-16(22)19-14-5-4-8-20(10-14)15-7-6-13(18)9-12(15)11-21/h6-7,9,11,14H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,19,22)
Clé InChI
XTLAVSHUEBPITK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DE-0707
Melting Point
111 - 113
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DE-0707