Principaux documents
KEY293014775
Key Organics / BIONET
3-fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1 165,30 €
10 G
2 030,80 €
20 G
3 763,30 €
Réf. du fournisseur: EE-0002-500MG
208,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1 165,30 €
10 G
2 030,80 €
20 G
3 763,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EE-0002-500MG
208,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
171 - 173
Iupac Name
3-fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
PODTVAOVOKWNDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EE-0002
Melting Point
171 - 173
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EE-0002