Principaux documents
KEY267019995
Key Organics / BIONET
2-(diethylamino)pyrimidine-4-carbonitrile
500 MG
322,50 €
1 G
645,00 €
2 G
1 194,00 €
Réf. du fournisseur: BE-0234-500MG
322,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
322,50 €
1 G
645,00 €
2 G
1 194,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: BE-0234-500MG
322,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
50 - 51
Iupac Name
2-(diethylamino)-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H12N4/c1-3-13(4-2)9-11-6-5-8(7-10)12-9/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SLDCVYJSQXNFSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0234
Melting Point
50 - 51
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0234