KEY267019955
Key Organics / BIONET
3H-spiro[1,3-benzothiazole-2,1'-cyclopentane]
Réf. du fournisseur: BE-0710-500MG
298,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: BE-0710-500MG
298,30 €
Pf
50 - 52
Iupac Name
3H-spiro[benzo[d]thiazole-2,1'-cyclopentane]
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-2-6-10-9(5-1)12-11(13-10)7-3-4-8-11/h1-2,5-6,12H,3-4,7-8H2
Clé InChI
VOYZBGVSNIQACE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0710