Principaux documents
KEY267019881
Key Organics / BIONET
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
500 MG
412,50 €
1 G
660,00 €
2 G
1 320,00 €
Réf. du fournisseur: BE-0048-500MG
412,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
412,50 €
1 G
660,00 €
2 G
1 320,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: BE-0048-500MG
412,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
128 - 130
Iupac Name
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO4/c1-15-6-3-7(11(14)16-2)10-8(4-6)13-9(5-12)17-10/h3-4H,5H2,1-2H3
Clé InChI
BGOWQQSPNNKIAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0048
Melting Point
128 - 130
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0048