Principaux documents
KEY267019762
Key Organics / BIONET
N-ethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-4-hydroxy-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-2-9-8(12)10-5-3-7(11)4-6-10/h7,11H,2-6H2,1H3,(H,9,12)
Clé InChI
KHDCRLYJCGWTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4002
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4002